5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR62037-1G OR62037-5G OR62037-10G
APOSOR62037-1GEA 85.7 EUR
APOSOR62037-1G APOSOR62037-5G APOSOR62037-10G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
Número MDL: MFCD16112604
Núm. CAS: 887115-56-2