Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502068-250MG PC502068-1G PC502068-5G
APOSPC502068-250MGEA 190 EUR
APOSPC502068-250MG APOSPC502068-1G APOSPC502068-5G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₅
Número MDL: MFCD16038819
Núm. CAS: 850335-27-2