4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Bromo-3,5-difluorophenyl)methanol
PC50177-250MG PC50177-1G
APOSPC50177-250MGEA 241 EUR
APOSPC50177-250MG APOSPC50177-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.0148 g/mol
Número MDL: MFCD22381218
Núm. CAS: 1256276-36-4