3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC500765-250MG PC500765-1G
APOSPC500765-250MGEA 219 EUR
APOSPC500765-250MG APOSPC500765-1G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Número MDL: MFCD28154820
Núm. CAS: 1807875-04-2