6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grado técnico
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28796316
Núm. CAS: 1806335-72-7