Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502069-250MG PC502069-1G PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA 203 EUR
APOSPC502069-250MG APOSPC502069-1G APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185.15242 g/mol
Número MDL: MFCD20725712
Núm. CAS: 946121-50-2