1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50548-250MG PC50548-1G
APOSPC50548-250MGEA 219 EUR
APOSPC50548-250MG APOSPC50548-1G
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
Formula: C₈H₄BrF₃O
Número MDL: MFCD32669844
Núm. CAS: 1523271-90-0