5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC503020-250MG PC503020-1G PC503020-5G
APOSPC503020-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC503020-250MG APOSPC503020-1G APOSPC503020-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Número MDL: MFCD28752592
Núm. CAS: 1807210-92-9