5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC503021-250MG PC503021-1G PC503021-5G
APOSPC503021-250MGEA 224 EUR
APOSPC503021-250MG APOSPC503021-1G APOSPC503021-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,55543 g/mol
Número MDL: MFCD32708897
Núm. CAS: 134099-32-4