Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC503028-250MG PC503028-1G
APOSPC503028-250MGEA 219 EUR
APOSPC503028-250MG APOSPC503028-1G
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256,58141 g/mol
Número MDL: MFCD28752646
Núm. CAS: 1805524-68-8