2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502273-250MG PC502273-1G PC502273-5G
APOSPC502273-250MGEA 116 EUR
APOSPC502273-250MG APOSPC502273-1G APOSPC502273-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid ≥97%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209.00192 g/mol
Número MDL: MFCD23135660
Núm. CAS: 232275-55-7