Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61619-250MG OR61619-1G OR61619-5G
APOSOR61619-250MGEA 139 EUR
APOSOR61619-250MG APOSOR61619-1G APOSOR61619-5G
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₇ClINO₂
Número MDL: MFCD31672754
Núm. CAS: 1070977-94-4
UN: 2811