6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 227 EUR
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
MW: 258,01097 g/mol
Número MDL: MFCD28740806
Núm. CAS: 1805152-52-6
UN: 2810