3-Cloro-2-fluorobencilamina, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 37.7 EUR
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Cloro-2-fluorobencilamina, grado técnico
3-Cloro-2-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
Número MDL: MFCD01631391
Núm. CAS: 72235-55-3
UN: 2735