4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC57806-5G
PC57806-25G
PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA
21.9
EUR
APOSPC57806-5G
APOSPC57806-25G
APOSPC57806-100G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grado técnico
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol |
Número MDL:
MFCD01631490 Núm. CAS: 261951-68-2 UN: 2735 |