2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53333-250MG PC53333-1G PC53333-5G
APOSPC53333-250MGEA 31.9 EUR
APOSPC53333-250MG APOSPC53333-1G APOSPC53333-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,45 g/mol
Número MDL: MFCD20486524
Núm. CAS: 1067882-63-6