2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC52718-250MG PC52718-1G PC52718-5G
APOSPC52718-250MGEA 165 EUR
APOSPC52718-250MG APOSPC52718-1G APOSPC52718-5G
2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₃BrCl₂FN
Número MDL: MFCD11505662
Núm. CAS: 1092350-32-7