5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 219 EUR
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Número MDL: MFCD29920603
Núm. CAS: 1956327-16-4