4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56684-250MG PC56684-1G
APOSPC56684-250MGEA 232 EUR
APOSPC56684-250MG APOSPC56684-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₅BrF₆O
Número MDL: MFCD15526890
Núm. CAS: 1260815-51-7