4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56694-250MG PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA 261 EUR
APOSPC56694-250MG APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₅BrF₆O
Número MDL: MFCD28727780
Núm. CAS: 1805971-50-9