2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 55.1 EUR
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Número MDL: MFCD12026232
Núm. CAS: 1067882-65-8