2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 241 EUR
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Número MDL: MFCD30184438
Núm. CAS: 1067882-62-5