5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57735-250MG PC57735-1G PC57735-5G
APOSPC57735-250MGEA 190 EUR
APOSPC57735-250MG APOSPC57735-1G APOSPC57735-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅BrF₂O
Número MDL: MFCD28534225
Núm. CAS: 1779823-24-3