2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 261 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFIO
Número MDL: MFCD31660988
Núm. CAS: 2092187-40-9