1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56983-250MG PC56983-1G PC56983-5G
APOSPC56983-250MGEA 0 EUR
APOSPC56983-250MG APOSPC56983-1G APOSPC56983-5G
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₄BrClF₂O
Número MDL: MFCD18390891
Núm. CAS: 345226-22-4