2-Bromo-4-(trifluorometoxi)benzaldehído ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901498-1G PC901498-5G PC901498-10G
APOSPC901498-1GEA 125 EUR
APOSPC901498-1G APOSPC901498-5G APOSPC901498-10G
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)benzaldehído ≥95%
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Número MDL: MFCD09835093
Núm. CAS: 1114808-87-5