1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC99064-250MG PC99064-1G PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA 224 EUR
APOSPC99064-250MG APOSPC99064-1G APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MW: 335,33995 g/mol
Número MDL: MFCD32903680
Núm. CAS: 2460515-82-4