2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 58 EUR
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Número MDL: MFCD08532493
Núm. CAS: 177420-63-2