2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC99149-250MG PC99149-1G PC99149-5G
APOSPC99149-250MGEA 0 EUR
APOSPC99149-250MG APOSPC99149-1G APOSPC99149-5G
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Número MDL: MFCD22124418
Núm. CAS: 1824101-54-3