3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400227-250MG OR400227-1G
APOSOR400227-250MGEA 226 EUR
APOSOR400227-250MG APOSOR400227-1G
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClIO
Número MDL: MFCD28040499
Núm. CAS: 1823925-41-2
UN: 3261