2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 190 EUR
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClI
Número MDL: MFCD18393366
Núm. CAS: 1035263-31-0
UN: 3261