3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61455-250MG OR61455-1G OR61455-5G
APOSOR61455-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR61455-250MG APOSOR61455-1G APOSOR61455-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293.94003 g/mol
Número MDL: MFCD11847530
Núm. CAS: 1194354-14-7
UN: 3261