2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61548-250MG OR61548-1G
APOSOR61548-250MGEA 190 EUR
APOSOR61548-250MG APOSOR61548-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClI
MW: 410,27212 g/mol
Núm. CAS: 2092415-39-7
UN: 3261