2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0746-250MG PC0746-1G
APOSPC0746-250MGEA 190 EUR
APOSPC0746-250MG APOSPC0746-1G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₃F
MW: 346,81706 g/mol
Número MDL: MFCD03094091
Núm. CAS: 497181-23-4
UN: 3261