5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC37884-250MG PC37884-1G
APOSPC37884-250MGEA 219 EUR
APOSPC37884-250MG APOSPC37884-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330,37616 g/mol
Número MDL: MFCD28733998
Núm. CAS: 1805518-57-3
UN: 3261