3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50180-250MG PC50180-1G
APOSPC50180-250MGEA 219 EUR
APOSPC50180-250MG APOSPC50180-1G
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene ≥95%
3-Bromo-2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-iodobenzene
Formula: C₇H₄Br₂FI
Núm. CAS: 2092531-09-2
UN: 3261