2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57413-1G PC57413-5G
APOSPC57413-1GEA 195 EUR
APOSPC57413-1G APOSPC57413-5G
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone ≥95%
2-Bromo-1-(4-bromo-3,5-difluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₄Br₂F₂O
MW: 313.92156 g/mol
Número MDL: MFCD28738290
Núm. CAS: 1807245-37-9
UN: 3261