4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501916-250MG PC501916-1G PC501916-5G
APOSPC501916-250MGEA 208 EUR
APOSPC501916-250MG APOSPC501916-1G APOSPC501916-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Número MDL: MFCD22381221
Núm. CAS: 1571115-92-8
UN: 3261