5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 248 EUR
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₄Br₂F₄O
Número MDL: MFCD32899475
Núm. CAS: 2168316-92-3
UN: 3261