5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 261 EUR
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂N
Número MDL: MFCD18391066
Núm. CAS: 1128269-99-7
UN: 3439