5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 219 EUR
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₆Br₂F₂
MW: 299,93804 g/mol
Número MDL: MFCD18391076
Núm. CAS: 1261760-28-4
UN: 3265