3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-iodobenzene
PC50181-250MG PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA 284 EUR
APOSPC50181-250MG APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,91193 g/mol
Número MDL: MFCD18391110
Núm. CAS: 1261569-90-7
UN: 3265