4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56691-250MG PC56691-1G
APOSPC56691-250MGEA 261 EUR
APOSPC56691-250MG APOSPC56691-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₂BrF₆N
Número MDL: MFCD28727944
Núm. CAS: 1805971-70-3
UN: 3276