2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC57414-250MG PC57414-1G PC57414-5G
APOSPC57414-250MGEA 203 EUR
APOSPC57414-250MG APOSPC57414-1G APOSPC57414-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Br₂FN
Número MDL: MFCD22377850
Núm. CAS: 1393585-66-4
UN: 3439