Bencina de petróleo, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88262.290EA 109 EUR
88262.290 88262.320
Bencina de petróleo, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 30…50 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,65 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: <–30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Acidity max. 0.0002 meq/g
Boiling range 30 - 50 °C
Iodine value max. 0.3
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 30 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 50 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.5 ppm
B (Boron) max. 0.02 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) max. 0.02 ppm
Cu (Copper) max. 0.02 ppm
Fe (Iron) max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) max. 0.02 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sn (Tin) max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) max. 0.1 ppm