FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
88264.290EA 106 EUR
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® para análisis
FAM benzine
Pto. Ebullición: 65 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,76 g/cm3 (15 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00282001
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%