Cabinas de seguridad microbiológica, clase II para citotóxicos, BiOptima CYTO
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1724077 1724079
TELR1724077EA 12560 EUR
TELR1724077 TELR1724079
Cabinas de seguridad microbiológica, clase II para citotóxicos, BiOptima CYTO
Vitrinas de gases y recintos Armarios de seguridad biológica
La cabina de seguridad microbiológica BiOptima Clase II con un diseño ergonómico garantiza una eficiencia óptima y un alto ahorro de energía. BiOptima garantiza la protección del operador con la barrera de aire frontal, la protección del producto gracias al flujo de aire laminar filtrado HEPA en el área de trabajo y la protección del medio ambiente a través del filtro HEPA de expulsión. BiOptima Cyto está disponible de serie en tamaños de 120 y 180 cm (4 y 6 pies) de ancho.
  • La superficie de trabajo se divide en segmentos, lo que permite la limpieza y la posible esterilización en autoclave.
  • El panel de control tiene un código de color internacional para indicar el estado de la cabina.
  • La pantalla principal muestra el nivel de obstrucción del filtro y el flujo de velocidad laminar.
  • Cristal frontal accionado eléctricamente con batería de respaldo
  • En caso de apagón, se puede cerrar el cristal frontal y preservar la seguridad del personal y del laboratorio.
  • Los ventiladores EC de última generación y las luces LED ajustables reducen drásticamente el consumo de energía.
  • El control automático por microprocesador garantiza continuamente la velocidad correcta del aire, minimizando el consumo de energía y el ruido.
El cristal frontal permite un acceso completo y cómodo a la cámara de trabajo, facilitando la limpieza y permitiendo la entrada de objetos grandes y accesorios en la cámara de trabajo. La estructura de la cabina es de acero con recubrimiento epoxi con cámara de trabajo interna en acero inoxidable AISI 304L con esquinas redondeadas y vistas laterales en vidrio templado de seguridad. El cristal frontal es antirreflectante con protección UV. BiOptima Cyto ha sido diseñada para aplicaciones microbiológicas de alto riesgo y de alta toxicidad, tales como la producción de medicamentos citotóxicos, según norma DIN12980.
La cabina BiOptima ofrece un área de trabajo muy espaciosa, de 550 mm de profundidad y 700 mm de altura, lo que permite productividad y comodidad, en una cabina de diseño compacta e inteligente con una altura total de solo 1450 mm. También es extremadamente fácil de limpiar; la cámara de trabajo de una pieza está hecha de acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados dentro de la cabina para facilitar la desinfección efectiva y maximizar la prevención de la contaminación. Además, el vidrio frontal accionado eléctricamente se desliza hacia arriba y ofrece un acceso de 500 mm H.
La serie BiOptima se caracteriza por un cristal frontal ergonómico inclinado y con bisagras fácil de limpiar, rejillas frontales en forma de V y un reposabrazos redondeado para la máxima comodidad, luces LED ajustables de bajo consumo y ventiladores EC de bajo consumo. Todas las unidades están equipadas de serie con luz ultravioleta y mantenimiento reducido gracias al prefiltro G3 debajo de la superficie de trabajo que evita que partículas grandes o polvo lleguen a los filtros HEPA, duplicando efectivamente la vida útil de los filtros HEPA.
Mantenimiento sencillo: BiOptima está equipado con el innovador y exclusivo sistema 4F (rápido, intuitivo y eficiente) patentado por Telstar para reemplazar los filtros. Se puede acceder fácilmente a los filtros desde la parte delantera de la cabina y el exclusivo dispositivo de bloqueo / desbloqueo rápido reduce significativamente el tiempo necesario para reemplazar los filtros.
La cabina BiOptima Cyto está dotada de filtros HEPA adicionales en forma de V ubicados debajo de la superficie de trabajo, que filtran el aire de entrada y mantienen libre de contaminación la estructura interna de la cabina, lo que garantiza la máxima seguridad en aplicaciones de alto riesgo. También permite un cambio seguro del filtro mientras el operador está protegido por el flujo de entrada de aire.
Certificaciones: Certificaciones: Las cabinas BiOptima se prueban independientemente y certificados por TÜV Nord, el principal organismo de certificación europeo, para garantizar la conformidad con la norma EN 12469 para cabinas de seguridad biológica de clase II (30% de extracción, 70% de recirculación). La cabina BiOptima es específica para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3. También cumple con los principales requisitos NSF/ANSI 49 (clase II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 y AS2252.
Información para pedidos: Los accesorios no están incluidos, se deben pedir por separado.