Sodium thiosulphate pentahydrate ≥99%, en cristales BP, Ph. Eur., JP, USP
Proveedor: Spectrum Chemical
SO210-500GM SO210-50KGBL SO210-12KG SO210-2.5KG
SPCMSO210-500GMEA 130 EUR
SPCMSO210-500GM SPCMSO210-50KGBL SPCMSO210-12KG SPCMSO210-2.5KG
Sodium thiosulphate pentahydrate ≥99%, en cristales BP, Ph. Eur., JP, USP
Sodio tiosulfato pentahidrato
Sodium Thiosulfate, Pentahydrate, Crystal, USP, EP, BP, JP is used as a bleach neutraliser.
All Spectrum Chemical USP, EP, BP, JP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.