Glycerine (sintético) ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Glicerol
G1015-4LTPL G1015-20LTPL G1015-200LTBL
SPCMG1015-4LTPLEA 0 EUR
SPCMG1015-4LTPL SPCMG1015-20LTPL SPCMG1015-200LTBL
Glycerine (sintético) ≥99% BP, Ph. Eur., JP, USP
Glicerina
Glycerin, Synthetic, USP, EP, BP, JP is one of two USP grade Glycerins available from Spectrum with the other being Glycerin, Natural, USP, EP, BP. For those products requiring FDA approvals, if the initial formulation was done with Glycerin, Synthetic, USP, EP, BP, JP, the use of Glycerin, Natural, USP, EP, BP, JP is not interchangeable but would require the new formulation to undergo a new FDA approval process.
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,6 °C
Densidad: 1,264
Pto. de inflamación: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.