Glycerine (naturale) ≥99.0% BP, Ph. Eur., USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos:
Glicerol
G1016-500MLPL
G1016-4LTPL
G1016-200LT
G1016-551.15LB
SPCMG1016-500MLPLEA
152
EUR
SPCMG1016-500MLPL
SPCMG1016-4LTPL
SPCMG1016-200LT
SPCMG1016-551.15LB
Glycerine (naturale) ≥99.0% BP, Ph. Eur., USP
Glicerina
Glycerin, Natural, USP, EP, BP is one of two USP grade Glycerins available from Spectrum.
All Spectrum Chemical USP, EP, BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92.09 g/mol Pto. Ebullición: 290 Pto. de fusión: 18.6 Densidad: 1,264 Pto. de inflamación: 177 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004722 Núm. CAS: 56-81-5 Índice Merck: 13,04497 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (Anhydrous Basis) | 99.0 - 101.0% |
Specific Gravity @ 25°C | 1.249 min. |
Appearance of Solution | To Pass Test |
Refractive Index | 1.470 - 1.475 |
Identification | To Pass Test |